Vai a
SML2045
R-IMPP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
92,90 €
78,96 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N3O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
78,96 €
Prezzo di listino92,90 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1)N([C@H]2CNCCC2)C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3.[H]Cl
InChI
1S/C24H27N3O2.ClH/c1-29-21-11-8-18(9-12-21)10-13-23(28)27(20-6-4-15-25-17-20)24-22-7-3-2-5-19(22)14-16-26-24;/h2-3,5,7-9,11-12,14,16,20,25H,4,6,10,13,15,17H2,1H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI key
OSIRDWNTKGVIOE-VEIFNGETSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of PCSK9 secretion
R-IMPP is a potent and selective inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) secretion that stimulates uptake of LDL-C in hepatoma cells by increasing LDL-R levels, without altering levels of secreted transferrin. R-IMPP binds selectively to human ribosomes and causes transcript-dependent inhibition of PCSK9 translation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1923SML2901W1895
MAC-545496 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2901
MAC-545496
WAY-100135 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
W1895
WAY-100135
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to light brown
color
faint yellow to dark orange
color
white to off-white
R-IMPP hydrochloride
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)