SML1103
Entecavir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylene-cyclopentyl]-3,9-dihydro-purin-6-one, BMS 200475, SQ 34,676
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +25 to +40°, c = 0.2 in H2O
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C=N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8-/m0/s1
QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.