SML1010
L-742001 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Z)-4-[1-Benzyl-4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acid hydrochloride, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic acid hydrochloride, L-742,001 hydrochloride, L742001 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O/C(C(O)=O)=C\C(C(CC1)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CCN1CC3=CC=CC=C3)=O.Cl
InChI
1S/C23H24ClNO4.ClH/c24-19-8-6-17(7-9-19)15-23(21(27)14-20(26)22(28)29)10-12-25(13-11-23)16-18-4-2-1-3-5-18;/h1-9,14,26H,10-13,15-16H2,(H,28,29);1H/b20-14-;
LMLNSXCRZNNZBT-VSOKSMTPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.