Vai a
SML1009
PFK15
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
346,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2nc3c(cc2)cccc3
InChI
1S/C17H12N2O/c20-17(14-9-11-18-12-10-14)8-7-15-6-5-13-3-1-2-4-16(13)19-15/h1-12H/b8-7+
InChI key
UJJUKZPBUMCSJZ-BQYQJAHWSA-N
Application
PFK15, a PFKFB3 inhibitor has been used to investigate its effects on the modulation of autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma (RD) cells.
Biochem/physiol Actions
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3) that causes a rapid induction of apoptosis in cancer and transformed cells. PFK15 inhibits the growth of LLC xenografts.
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3.
PFK15 is also referred as 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one. It prevents autophagy and multiplication in rhabdomyosarcoma cells. PFK15 results in cell death in gastric cancer cells via mitochondrial pathway. It also blocks MKN45 (human gastric cancer cell lines) tumor growth in vivo. PFK15 promotes cell cycle arrest and changes the upregulation of key cell cycle proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5071
PFK15 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1009
PFK15
SFK1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5071
SFK1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 12 mg/mL
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)