Vai a
S5071
SFK1
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
285,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H37ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 12 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
InChI key
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
Application
SFK1 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1697G1421E8031
SFK1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5071
SFK1
SPD304 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S1697
SPD304
GW405833 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G1421
GW405833
Esmolol ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
E8031
Esmolol
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 12 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL
solubility
H2O: 12 mg/mL
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)