Vai a
SML1004
ML211
Sinonimo/i:
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
113,05 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
516,00 €
438,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30N4O2
Peso molecolare:
418.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
113,05 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 and lysophospholipase 2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2940SML1561SML1276
ML211
Sigma-Aldrich
SML1004
ML211
ML417 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2940
ML417
LP-211 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1561
LP-211
BAZ2-ICR ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1276
BAZ2-ICR
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)