Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 178,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 723,00 € 614,55 € |
Informazioni su questo articolo
178,00 €
Nome del prodotto
A-485, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +40 to +50°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(NC1=CC=C2C(CC[C@]23C(N(CC(N(CC4=CC=C(F)C=C4)[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(O3)=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C25H24F4N4O5/c1-14(25(27,28)29)32(12-15-3-5-17(26)6-4-15)20(34)13-33-21(35)24(38-23(33)37)10-9-16-11-18(7-8-19(16)24)31-22(36)30-2/h3-8,11,14H,9-10,12-13H2,1-2H3,(H2,30,31,36)/t14-,24+/m0/s1
InChI key
VRVJKILQRBSEAG-LFPIHBKWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility H2O: soluble |
| color white to beige | color white to beige | color colorless to yellow | color off-white to light tan |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?