Vai a
SML0946
Lacidipine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5-Diethyl 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-diethyl ester, CID 5311217, GR-43659X, GX-1048
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
315,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H33NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.54
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OCC)c2c(cccc2)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
InChI key
GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N
Biochem/physiol Actions
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension.
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension. Lacidipine is a L-type Ca(2+) channel blocker belonging to 1,4-dihydropyridine class. Also, Lacidipine inhibits ryanodine receptors on the ER membrane that enhances folding, trafficking and lysosomal activity of ERAD (ER-associated degradation) misfolded lysosomal glucocerebrosidase (GS).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2607C1493L6668
Lacidipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0946
Lacidipine
Cilnidipine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C1493
Cilnidipine
Lercanidipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L6668
Lercanidipine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lacidipine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)