Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 167,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 668,00 € |
Informazioni su questo articolo
167,00 €
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
light yellow
solubility
H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
InChI key
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Application
- in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
- in photoirradiation and photodegradation studies
- to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color light yellow | color yellow | color yellow | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?