Vai a
SML0865
AA92593
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Methoxy-3-methyl-benzenesulfonyl)-piperidine, 1-[(4-Methoxy-3-methylphenyl)sulfonyl]-piperidine, Cy1001
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
120,70 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
511,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
120,70 €
Prezzo di listino142,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChI key
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
Application
AA92593 has been used as a selective melanopsin inhibitor.
Biochem/physiol Actions
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction with an IC50 of 665 nM in a Ca2+ flux assay in CHO cells expressing melanopsin (Opn4) and selectivity > 10 μM at 74 common biological targets. AA41612 is believed to act by competing for binding to melanopsin. AA41612 inhibited mouse pupillary light reflex and light aversion in vivo. AA92593 and similar compounds might be useful in alleviating the photophobia associated with migraine.
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction.
AA92593 blocks melanopsin activity and stimulates α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) expression and induces melanin distribution in the melanophores, which darkens the embryo.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0662U3885SML2983
AA92593 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0865
AA92593
UNC1215 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0662
UNC1215
Vandetanib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2983
Vandetanib
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)