Vai a
SML0832
TLR4-IN-C34
≥98% (HPLC), toll-like receptor 4TLR4 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-Acetamidopyranoside, C34, Isopropyl 2-(acetylamino)-2-deoxy α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
492,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
TLR4-IN-C34, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H27NO9/c1-8(2)24-17-14(18-9(3)19)16(26-12(6)22)15(25-11(5)21)13(27-17)7-23-10(4)20/h8,13-17H,7H2,1-6H3,(H,18,19)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
KMIQMFHPUJUDMC-HHARLNAUSA-N
General description
TLR4-IN-C34 is an inhibitor of toll-like receptor 4 (TLR4) in vitro and in vivo.
Application
TLR4-IN-C34 has been used as an inhibitor in the HFD-feeding mice to verify the aforementioned in vitro pathway (stearic acid/LDH-a/cytokines) in vivo.
Biochem/physiol Actions
TLR4-IN-C34 is a potent and specific inhibitor of toll-like receptor 4 (TLR4), which inhibits TLR4 signaling in vivo and in vitro. TLR4-IN-C34, also known as C34, is an aminomonosaccharide that inhibits TLR4 signaling by docking with the hydrophobic pocket of the TLR4 co-receptor, myeloid differentiation protein-2 (MD-2). C34 has been shown to diminish the severity of experimental necrotizing enterocolitis (NEC).
TLR4-IN-C34 is a potent and specific inhibitor of toll-like receptor 4 (TLR4).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
614316614310PRS3141
TLR4-IN-C34 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0832
TLR4-IN-C34
description
≥98% (HPLC)
description
TAK-242; CAS 243984-11-4; is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
description
The TLR3/dsRNA Complex Inhibitor blocks dsRNA binding to TLR3.
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)