SML0815
YMU1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-(4,6-Dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(2-(4,6-dimethyl-3-oxoisothiazolo[5,4-b]pyridin-2(3H)-yl)acetyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.