Vai a
SML0795
PF-670462
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
4-[3-Cyclohexyl-5-(4-fluoro-phenyl)-3H-imidazol-4-yl]-pyrimidin-2-ylamine dihydrochloride, PF670462
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
143,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
379,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20FN5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
143,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCCCC3.Cl.Cl
InChI
1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
InChI key
PSNKGVAXBSAHCH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I, with IC50 values of 7.7 and 14 nM respectively, and >30 selectivity relative to 42 other kinases tested. Casein kinase Iε phosphorylates PER proteins, which are involved in setting the period of the circadian pacemaker or clock. PF-670462 is potent (IC50 7.7 nM) and effective in vivo (i.e. it induces profound phase delays in circadian periodicity).
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I.
PF-670462 is also termed as 4-[1-cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine dihydrochloride). It participates in ceramide transfer between Golgi and ER (endoplasmic reticulum) compartments. PF-670462 affects actin filament consolidation. It also hinders the stability at the front edge of cells treated with N-formyl Met-Leu-Phe.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0702SML0501C6492
PF-670462 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0795
PF-670462
SB-590885 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0501
SB-590885
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
water, high purity: 30 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated, under inert gas
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)