Documenti fondamentali
SML0792
Sigma-Aldrich
JW480
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Isopropylphenyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate, JW 480
Scegli un formato
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.42
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCc2cc3c(cc2)cccc3)C(=O)Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-16(2)20-9-5-6-10-21(20)25-22(24)23-14-13-17-11-12-18-7-3-4-8-19(18)15-17/h3-12,15-16H,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)
PCNJGBMWAZRVEA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363.
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363. JW480 reduce MAGEs and impair the migration, invasion, survival, and in vivo tumor growth of human prostate cancer cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth