Vai a
SML0685
Amprenavir
≥98% (HPLC), HIV Protease Inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, VX-478
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
482,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H35N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amprenavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +12°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)O[C@@H]3COCC3)Cc2ccccc2)CC(C)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
General description
Amprenavir is a second-generation drug derived from hydroxyethylamine sulfonamide.
Biochem/physiol Actions
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor.
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor. It is the active metabolite of fosamprenavir.
Protease inhibition results in inactive and immature virus.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1222SML0491BP1210
Amprenavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0685
Amprenavir
Lopinavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1222
Lopinavir
Ritonavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0491
Ritonavir
vibrant-m
BP1210
Ritonavir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
isopropanol: soluble, methanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)