Documenti fondamentali
SML0615
Sigma-Aldrich
Br-DIF-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3,5-Dibromo-2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-1-Hexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16Br2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.07
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Per informazioni sul prodotto SML0615, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Br-DIF-1 is a bromine-substituted derivative of DIF-1 (differentiation-inducing factor-1).
Br-DIF-1 is a bromine-substituted derivative of DIF-1 (differentiation-inducing factor-1). Br-DIF-1 significantly increases the efficiency of DMSO-induced differentiation of P19CL6 cells into beating cardiomyocytes by maintaing expression levels of the T-type calcium channel Cav3.1.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to calcium channels for your research needs.