Vai a
SML0602
Propiverine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α,α-Diphenyl-α-propoxyacetic acid hydrochloride 1-methyl-4-piperidyl ester, α-Phenyl-α-propoxybenzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride, (1-Methylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenyl-2-propoxyacetate chloride, 1-Methyl-4-piperidyl diphenylpropoxyacetate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
193,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
62,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(CCC(CC1)OC(=O)C(OCCC)(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
InChI key
KFUJMHHNLGCTIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Propiverine hydrochloride drug is a tertiary amine with spasmolytic and analgesic properties. This drug exerts neurotropic and musculotropic effects on the urinary bladder and smooth muscles. Propiverine hydrochloride has a half-life of 20 hours.
Biochem/physiol Actions
Propiverine is an antimuscarinic drug used for the treatment of overactive blaqdder and urinary incontinence. Propiverine and/or its metabolites also have calcium channel blocking properties in addition to antimuscarinic activity, which may contribute to the clinical activity.
Propiverine is an antimuscarinic drug used for the treatment of overactive blaqdder and urinary incontinence.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)