Documenti fondamentali
SML0587
Sigma-Aldrich
PF9601N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor that exhibit anti-Parkinsonian effects in several models of PD.
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.