Documenti fondamentali
SML0544
Sigma-Aldrich
GRI977143
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
Scegli un formato
5 MG
62,44 €
62,44 €
Prezzo di listino89,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
62,44 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
62,44 €
Prezzo di listino89,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist with no affinity for other LPA receptors. GRI977143 inhibits the initiation of apoptosis induced by adriamycin or serum withdrawal in MEFs derived from LPA2 knock-out mice transfected with an LPA2 expression vector, but has no affect in non-transfected cells.
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.