Vai a
SML0367
VK3-OCH3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
95,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCSC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3S/c1-9-12(15)10-5-3-4-6-11(10)13(16)14(9)18-8-7-17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
JTCRCMIBIBLUOK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 (Menadione) with potent antitumor activity. It has been shown to induce G2/M arrest and apoptosis in neuroblastoma cells with much less cytotoxicity towards normal cells. VK3-OCH3 is believed to act through up-regulation of heme oxygenase (HO)-1.
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 with potent antitumor activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1887SML1260SML1837
VK3-OCH3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0367
VK3-OCH3
APX2009 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1887
APX2009
HLM006474 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1260
HLM006474
K-604 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1837
K-604
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)