Documenti fondamentali
SML0361
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dihydroxyflavonol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-hydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3, 3′, 4′-Trihydroxyflavone, DiOHF, 5,7-Dideoxyquercetin
Scegli un formato
5 MG
73,80 €
25 MG
294,00 €
73,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
73,80 €
25 MG
294,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
73,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone that attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury, which associated with its antioxidant activity.
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone; antioxidant.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kyuichi Kawabata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(5), 799-807 (2015-02-28)
Probiotics have been shown to improve the condition of not only the human gastrointestinal tract but also the entire body. We found that quercetin enhances the anti-inflammatory activity of Bifidobacterium adolescentis, which is abundant in human intestines. Here, we assessed