SML0334
DMPQ dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,7-Dimethoxy-3-(4-pyridinyl)quinoline dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Cl.COc1cc(OC)c2cc(cnc2c1)-c3ccncc3
InChI
1S/C16H14N2O2.2ClH/c1-19-13-8-15-14(16(9-13)20-2)7-12(10-18-15)11-3-5-17-6-4-11;;/h3-10H,1-2H3;2*1H
YBBAOKYVJCNJIV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to PDGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology