per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 61,70 € 52,44 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 315,00 € 267,75 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22F2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
52,44 €
Prezzo di listino61,70 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3CCC[C@H]3C4=CC=CC(F)=C4)C=C2)C(F)=C1)=O
InChI
1S/C24H22F2N2O2/c25-19-4-1-3-17(13-19)22-5-2-12-28(22)15-16-6-9-20(10-7-16)30-23-11-8-18(24(27)29)14-21(23)26/h1,3-4,6-11,13-14,22H,2,5,12,15H2,(H2,27,29)/t22-/m0/s1
InChI key
WHHMECUDUQRPJT-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
LY2444296 is a brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist (human κ/μ/δ Ki = 0.565/35.8/211 nM against diprenorphine binding; GTP-γ-S binding IC50/agonist/subtype transfectant = 1.57 nM/300 nM U69593/κ, 21.3 nM/1 μM DAMGO/μ 293 nM/30 nM DPDPE/d). LY2444296 reverses κ agonist antinociceptive efficacy in vivo (ED50 = 0.24 mg/kg p.o. against 1 mg/kg U69593 sc. by rat formalin test), decreases immobility time (10 or 30 mg/kg sc.) and prevents enhanced alcohol consumption (5 mg/kg i.p.) among mice subjected to stress by forced swimming.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?