Vai a
SML0233
Ro 61-8048
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)thiazol-2-yl]benzenesulfonamide, Ro-61-8048
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
102,85 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
470,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
102,85 €
Prezzo di listino121,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(cs2)-c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ro 61-8048 has been used as a kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor to study its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) concentration in hepatocytes of mice.
Biochem/physiol Actions
Ro 61-8048 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Ro 61-8048 is an inhibitor of kynurenine 3-monooxygenase (KMO) that increases kynurenic acid levels and reduces extracellular glutamate in the brain.
Inhibition of kynurenine 3-hydroxylase by Ro 61-8048 reduces the episodes of dystonia and dyskinesias induced by decreased levels of kynurenic acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAE0004HPA031115HPA056942
Ro 61-8048 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0233
Ro 61-8048
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)