Vai a
SAE0004
Kynurenine 3-Monooxygenase, Pseudomonas fluorescens (strain 17400), Recombinant
Sinonimo/i:
KMO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
325,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CE:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥3 U/mg
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
specific activity
≥3 U/mg
mol wt
50,712 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is a flavoprotein aromatic hydroxylase (FAH) that catalyzes the hydroxylation of L-kynurenine (L-Kyn) to produce 3-hydroxykynurenine (3-OH-Kyn). This activity is central to tryptophan metabolism and also to the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in higher organisms. KMO contains flavin adenine dinucleotide (FAD) as a non-covalent, but tightly bound, co-factor at a 1:1 ratio of co-factor to protein.
Other Notes
1 unit will oxidize L-kynurenine at 1 mol/min at pH 7.0, 25°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4928F5178F5053
description
-
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution (2.5 mg in 100 mM Potassium Phosphate Buffer)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
specific activity
≥3 U/mg
specific activity
See COA for Value
specific activity
≥700 units/mg protein
specific activity
-
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution (2.5 mg in 100 mM Potassium Phosphate Buffer)
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
mol wt
50,712 Da
mol wt
55-60 kDa
mol wt
55-60 kDa
mol wt
55-60 kDa
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)