Documenti fondamentali
SML0151
Sigma-Aldrich
CCT036477
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine
Scegli un formato
5 MG
103,00 €
25 MG
269,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
103,00 €
25 MG
269,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1[nH]c2ccccc2c1C(Nc3ccccn3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CCT036477 is an inhibitor of Wnt signaling. It does not alter β-catenin levels but blocks transcription at the β-catenin level. CCT036477 inhibited growth in several cancer cell lines and showed clear activity in vivo, blocking development of Zebrafish and Xenopus embryos and expression of Wnt target genes.
Wnt β-catenin antagonist
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Linwei Li et al.
PLoS genetics, 15(2), e1007996-e1007996 (2019-02-15)
Pharyngeal pouches, a series of outpocketings that bud from the foregut endoderm, are essential to the formation of craniofacial skeleton as well as several important structures like parathyroid and thymus. However, whether pharyngeal pouch progenitors exist in the developing gut
Rohit Mathur et al.
Journal of hematology & oncology, 8, 63-63 (2015-06-07)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive and incurable form of non-Hodgkin's lymphoma. Despite initial intense chemotherapy, up to 50% of cases of MCL relapse often in a chemoresistant form. We hypothesized that the recently identified MCL-initiating cells (MCL-ICs) are