Documenti fondamentali
SML0014
Sigma-Aldrich
Scutellarin hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-ß-D-glucopyranosiduronic acid hydrate, 7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one hydrate, Breviscapin, Scutellarein-7-O-β-D-glucuronide
Scegli un formato
5 MG
95,20 €
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
95,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O12 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.36 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2O)O)C(=O)C=C(O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Applicazioni
Scutellarin hydrate may be used in MAPK-mediated cell signaling studies.
Azioni biochim/fisiol
Scutellarin is a flavonoid that exhibits a number of cardio- and neuro-protective effects. Scutellarin inhibits p38 activity, ERK phosphorylation, and TGF-β expression and fibrosis in a rat myocardial infarct model. In a cerebral ischemia-reperfusion model, the compound reduced infarct volume and neurological deficits by increasing eNOS expression while inhibiting the induction of iNOS.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the MAPKs and Nitric Oxide Synthases pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.