Documenti fondamentali
SMB01060
Sigma-Aldrich
Phellamurin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
8-Prenyldihydrokaempferol 7-glucoside, Fellavin, Flacoside
Scegli un formato
1 MG
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
306,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
518.51
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3c(c(c2)O)C(=O)[C@@H]([C@H](O3)c4ccc(cc4)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C26H30O11/c1-11(2)3-8-14-16(35-26-23(34)21(32)19(30)17(10-27)36-26)9-15(29)18-20(31)22(33)24(37-25(14)18)12-4-6-13(28)7-5-12/h3-7,9,17,19,21-24,26-30,32-34H,8,10H2,1-2H3/t17-,19-,21+,22+,23-,24-,26-/m1/s1
GRDZTDZJQRPNCN-YIANMRPHSA-N
Descrizione generale
Phellamurin, a trihydroxyflavanone, is a bioactive natural compound commonly sourced from Phellodendron amurense, Phellodendron chinense, and Commiphora africana plants. Current research indicates that this plant-derived metabolite acts as an inhibitor and may possess a range of biological activities, including antioxidant, anti-tumor, anti-inflammatory, and antimicrobial properties.
Applicazioni
Phellamurin is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Azioni biochim/fisiol
Phellamurin induces cells apoptosis, has anti-tumor activity, exhibits inhibition of intestinal P-glycoprotein and it has a role as a metabolite.
Caratteristiche e vantaggi
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)