Documenti
SMB00559
Sigma-Aldrich
Muricarpone B
≥85% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl)heptan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Azioni biochim/fisiol
plant secondary metabolite
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3