SMB00408
2-Azidoethyl β-glucopyranoside
≥95%
Sinonimo/i:
β-D-Glc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C(O)[C@@H](O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7+,8-/m1/s1
VGCOVRUENPCVTD-OAIINSLMSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3