Documenti fondamentali
SMB00243
Sigma-Aldrich
Sericic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
452,00 €
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
452,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-28(5)17(21(30)23(25)34)7-8-20-26(3)15-18(32)22(33)27(4,16-31)19(26)9-10-29(20,28)6/h7,18-23,31-34H,8-16H2,1-6H3,(H,35,36)/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
IFIQVSCCFRXSJV-GOVAGAJPSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ouchen Wang et al.
PloS one, 6(6), e21130-e21130 (2011-06-23)
Natural products represent an important source for agents of cancer prevention and cancer treatment. More than 60% of conventional anticancer drugs are derived from natural sources, particularly from plant-derived materials. In this study, 2α, 3α, 19β, 23β-tetrahydroxyurs-12-en-28-oic acid (THA), a
S C Hess et al.
Journal of ethnopharmacology, 47(2), 97-100 (1995-07-07)
Vochysia divergens Pohl (Vochysiaceae) is a tree commonly found in wet soils of 'Pantanal' of Mato Grosso, Brazil, and used in folk medicine against infections and asthma. We have studied different extracts and some isolated compounds from this plant for