Documenti fondamentali
SMB00213
Sigma-Aldrich
Lamiide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
407,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@@H](O)C[C@]13O
InChI
1S/C17H26O12/c1-16(24)8(19)3-17(25)6(13(23)26-2)5-27-15(12(16)17)29-14-11(22)10(21)9(20)7(4-18)28-14/h5,7-12,14-15,18-22,24-25H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,14+,15+,16+,17+/m1/s1
VFYACENSDOLJGQ-SNONCDODSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)