Documenti fondamentali
SMB00180
Sigma-Aldrich
Trifolirhizin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(−)-Maackiain 3-O-glucoside
Scegli un formato
1 MG
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
414,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@@H]4Oc5cc6OCOc6cc5[C@@H]4COc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H22O10/c23-6-17-18(24)19(25)20(26)22(32-17)30-9-1-2-10-13(3-9)27-7-12-11-4-15-16(29-8-28-15)5-14(11)31-21(10)12/h1-5,12,17-26H,6-8H2/t12-,17+,18+,19-,20+,21-,22+/m0/s1
VGSYCWGXBYZLLE-QEEQPWONSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shan Lin et al.
Biomedical chromatography : BMC, e4261-e4261 (2018-04-13)
Run-zao-zhi-yang (RZZY) capsule, a traditional Chinese medicine formula, is popularly used for the treatment of dermatitis and eczema. However, few studies have been carried out on RZZY and its metabolites. In this study, we developed a three-step strategy to rapidly
Hunseung Yoo et al.
Journal of ethnopharmacology, 206, 298-305 (2017-05-17)
Sophora tonkinensis (Leguminosae, ST) is a traditional herbal plant in Korea and China. Its roots and rhizomes have been used to dissipate heat, to clear toxic material and to treat acute pharyngolaryngeal infections and sore throats. In this study, we