Vai a
SIC008
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, 6-FAM
Sinonimo/i:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, 6-FAM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
10 nmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
264,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MISSION®
color
Green (6-FAM)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to 6-FAM for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 3 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • 6-FAM labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SIC006SIC004SIC007
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
color
Green (6-FAM)
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Green (6-FAM)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)