Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 nmol | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 128,00 € |
10 nmol | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 264,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
MISSION®
color
Green (6-FAM)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #1 conjugated to 6-FAM for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 3 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
- 6-FAM labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
- Rapidly assess transfection efficiency.
- Ready to use.
- Available in three sizes for your convenience.
- Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color Green (6-FAM) | color Red (Cyanine 5) | color Green-Yellow (Cyanine 3) | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?