Documenti
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H55N7O11S1
Peso molecolare:
841.97
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
product name
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
Applicazioni
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3