SCP0135
Endothelin β Receptor Agonist IRL 1620
Sinonimo/i:
Endothelin Agonist, Endothelin Receptor Agonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Solubilità
1 mg/mL at in water (Add acetonitrile dropwise to solution in water, mixing until the peptide dissolves)
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3