SBR00121
Amphotericin B water soluble
from semisynthetic, powder
Sinonimo/i:
AmB, Amphotericin
About This Item
Origine biologica
fermentation/recombinant
semisynthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
fungi
yeasts
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Animal component free
Tested for cell toxicity
Aseptically packaged
Can be 0.2µm filtered
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3