Documenti fondamentali
SBR00088
Sigma-Aldrich
Rilpivirine
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to yellow, or beige
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Rilpivirine is an antibiotic which belongs to the class of compounds known as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs).
Azioni biochim/fisiol
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral
Rilpivirine inhibits the activity of the reverse transcriptase enzyme, which is essential for the replication of HIV-1. Specifically, it binds to a specific site on the enzyme and blocks its activity, thereby preventing the conversion of viral RNA into DNA, which is an essential step for the integration of viral DNA into host cells.
Rilpivirine is a next generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), It has been shown to be active against many HIV strains with mutations that confer resistance to the first-generation NNRTIs.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)