SBP4261
MICA Blocking Peptide for PRS4261
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
16 amino acids near the carboxy terminus of human MICA.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4261.