Key Documents
SBP3561
Sigma-Aldrich
CTRP2 (AB2) Blocking Peptide for PRS3561
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
16 amino acids near the amino terminus of human CTRP2.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS3561.