Key Documents
PRS3561
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C1q and tumor necrosis factor related protein 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
a 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human CTRP2.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3561.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2