Documenti fondamentali
SBP3500661
Sigma-Aldrich
VKORC1 Blocking Peptide for SAB3500661
Scegli un formato
0.05 MG
60,40 €
60,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.05 MG
60,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
60,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
15 amino acids near the amino terminus of human VKORC1.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500661.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)