SBP3500607
TFF3 Blocking Peptide for SAB3500607
Scegli un formato
60,40 €
Scegli un formato
About This Item
60,40 €
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
Applicazioni
Linkage
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)