Documenti
SBP3500564
Sigma-Aldrich
MOX1 Blocking Peptide for SAB3500564
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
19 amino acids near the center of human MOX1.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500564.