SBP2283
RIP3 Blocking Peptide for PRS2283
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
14 amino acids of mouse RIP3.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS2283.