Documenti fondamentali
SAE0103
Sigma-Aldrich
A2A (Adenosine Receptor A2A)
recombinant, expressed in Sf9 cells
Scegli un formato
10 μG
1.590,00 €
1.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
1.590,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
1.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in Sf9 cells
Descrizione
N-Terminal contains a strep tag II and 10X Histidine tag followed by a TEV protease cleavage site.
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
47.7 kDa
Concentrazione
1.72 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Azioni biochim/fisiol
A2A is a class A GPCR involved in regulating myocardial blood flow and hypertension.
Sequenza
MWSHPQFEKHHHHHHHHENLYFQGPIMGSSVYITVELAIAVLAILGNVLVCWAVWLNSNLQNVTNYFVVSLAAADIAVGVLAIPFAITISTGFCAACHGCLFIACFVLVLTQSSIFSLLAIAIDRYIAIRIPLRYNGLVTGTRAKGIIAICWVLSFAIGLTPMLGWNNCGQPKEGKNHSQGCGEGQVACLFEDVVPMNYMVYFNFFACVLVPLLLMLGVYLRIFLAARRQLKQMESQPLPGERARSTLQKEVHAAKSLAIIVGLFALCWLPLHIINCFTFFCPDCSHAPLWLMYLAIVLSHTNSVVNPFIYAYRIREFRQTFRKIIRSHVLRQQEPFKAAGTSARVLAAHGSDGEQVSLRLNGHPPGVWANGSAPHPERRPNGYALGLVSGGSAQESQGNTGLPDVELLSHELKGVCPEPPGLDDPLAQDGAGVS
Nota sulla preparazione
50mM Hepes pH 7.4, 200mM NaCl, 0.05%/0.006% DDM/CHS
Stoccaggio e stabilità
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining undiluted protein in aliquots at -70°C.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Robert D Leone et al.
Computational and structural biotechnology journal, 13, 265-272 (2015-05-06)
The last several years have witnessed exciting progress in the development of immunotherapy for the treatment of cancer. This has been due in great part to the development of so-called checkpoint blockade. That is, antibodies that block inhibitory receptors such
Byron Carpenter et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 898-898 (2018-01-10)
Adenosine receptors (ARs) comprise the P1 class of purinergic receptors and belong to the largest family of integral membrane proteins in the human genome, the G protein-coupled receptors (GPCRs). ARs are classified into four subtypes, A1, A2A, A2B, and A3