Documenti fondamentali
SAB5702587
Sigma-Aldrich
Anti-ERAP1 Antibody, clone 6V8C0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
A-LAP, ALAP, APPILS, ARTS-1, ARTS1, ERAAP, ERAAP1, PILS-AP, PILSAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6V8C0, monoclonal
Stato
liquid
PM
108 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.08 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NPVGYPLAWQFLRKNWNKLVQKFELGSSSIAHMVMGTTNQFSTRTRLEEVKGFFSSLKENGSQLRCVQQTIETIEENIGWMDKNFDKIRVWLQSEKLERM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERAP1(51752)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an aminopeptidase involved in trimming HLA class I-binding precursors so that they can be presented on MHC class I molecules. The encoded protein acts as a monomer or as a heterodimer with ERAP2. This protein may also be involved in blood pressure regulation by inactivation of angiotensin II. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 842-941 of human ERAP1 (Q9NZ08).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)