Documenti fondamentali
SAB5702482
Sigma-Aldrich
Anti-SENP1 Antibody, clone 1C3I4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SuPr-2
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1C3I4, monoclonal
Stato
liquid
PM
73 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VTVVQETQKKGHKLTDSEDEFPEITEEMEKEIKNVFRNGNQDEVLSEAFRLTITRKDIQTLNHLNWLNDEIINFYMNMLMERSKEKGLPSVHAFNTFFFTKL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SENP1(29843)
Descrizione generale
This gene encodes a cysteine protease that specifically targets members of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) protein family. This protease regulates SUMO pathways by deconjugating sumoylated proteins. This protease also functions to process the precursor SUMO proteins into their mature form. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-501 of human SENP1 (Q9P0U3).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)