SAB5702421
Anti-Lipoprotein lipase (LPL) Antibody, clone 10E10P9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HDLCQ11, LIPD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10E10P9, monoclonal
Stato
liquid
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IPFTLPEVSTNKTYSFLIYTEVDIGELLMLKLKWKSDSYFSWSDWWSSPGFAIQKIRVKAGETQKKVIFCSREKVSHLQKGKAPAVFVKCHDKSLNKKSG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPL(4023)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)